Key Documents
GF39019260
Zinc oxide
powder, max. particle size 45 micron, weight 100 g, high purity 99.999%
Sinônimo(s):
ZN526010
About This Item
Código UNSPSC:
12352303
NACRES:
NA.23
Ensaio
99.999%
forma
powder
fabricante/nome comercial
Goodfellow 390-192-60
peso
100 g
tamanho máximo de partícula
45 μm
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informações legais
Product of Goodfellow
Pictogramas
Environment
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Lot/Batch Number
Lamentamos, não temos COA para este produto disponíveis online no momento.
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 4
1 of 4
Zinc oxide nanopowder, <100 nm particle size
Sigma-Aldrich
544906
Zinc oxide
Zinc oxide puriss. p.a., ACS reagent, ≥99.0% (KT)
Sigma-Aldrich
96479
Zinc oxide
Zinc oxide puriss., meets analytical specification of Ph. Eur., BP, USP, 99-100.5% (calc. for dried substance)
Sigma-Aldrich
14439
Zinc oxide