Documentos Principais
1.93634
Supelco
Calcium chloride
fused, EMPLURA®
Sinônimo(s):
Calcium chloride
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
CaCl2
Número CAS:
Peso molecular:
110.98
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
linha de produto
EMPLURA®
forma
fused
temperatura de armazenamento
room temp
InChI
1S/Ca.2ClH/h;2*1H/q+2;;/p-2
chave InChI
UXVMQQNJUSDDNG-UHFFFAOYSA-L
Informações legais
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1