Key Documents
1.93201
Supelco
Iodeto de potássio
for analysis EMPARTA® ACS
Sinônimo(s):
Potassium iodide
About This Item
Fórmula linear:
KI
Número CAS:
Peso molecular:
166.00
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
grau
ACS reagent
pressão de vapor
1 mmHg ( 745 °C)
forma
solid
pH
ca.6.9 (at 20 °C, at 50 g/L)
pf
681 °C (lit.)
solubilidade
water: soluble ca.1,430 g/L at 25 °C
densidade
3.13 g/cm3
temperatura de armazenamento
20-25°C
cadeia de caracteres SMILES
[K+].[I-]
InChI
1S/HI.K/h1H;/q;+1/p-1
chave InChI
NLKNQRATVPKPDG-UHFFFAOYSA-M
Categorias relacionadas
Embalagem
1.93201.0121: 100 kg, Minimum order quantity: 1
1.93201.0251: 250 g, Minimum order quantity: 1
1.93201.0521: 500 g, Minimum order quantity: 1
1.93201.5021: 5 kg, Minimum order quantity: 1
1.93201.9051: 50 kg, Minimum order quantity: 1
Informações legais
EMPARTA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Health hazard
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
STOT RE 1 Oral
Órgãos-alvo
Thyroid
Código de classe de armazenamento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3