Documentos Principais
1.93010
Supelco
Ácido L-ascórbico
for analysis EMPARTA® ACS
Sinônimo(s):
Ácido L-treoascórbico, Fator antiescorbútico, Vitamina C
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C6H8O6
Número CAS:
Peso molecular:
176.12
Beilstein:
84272
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352205
grau
ACS reagent
pf
190-194 °C (dec.)
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
OC([C@]([C@@H](O)CO)([H])O1)=C(O)C1=O
InChI
1S/C6H8O6/c7-1-2(8)5-3(9)4(10)6(11)12-5/h2,5,7-10H,1H2/t2-,5+/m0/s1
chave InChI
CIWBSHSKHKDKBQ-JLAZNSOCSA-N
Embalagem
1.93010.0121: 100 g, Minimum order quantity: 20
1.93010.0521: 500 g, Minimum order quantity: 20
1.93010.5021: 5 kg, Minimum order quantity: 4
1.93010.9026: 25 kg, Minimum order quantity: 1
Informações legais
EMPARTA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1