Key Documents
1.93000
Supelco
Ácido sulfúrico
for analysis EMPARTA® ACS
Sinônimo(s):
Sulfuric acid
About This Item
Fórmula linear:
H2SO4
Número CAS:
Peso molecular:
98.08
Beilstein:
2037554
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352322
grau
ACS reagent
densidade de vapor
<0.3 (25 °C, vs air)
pressão de vapor
1 mmHg ( 146 °C)
linha de produto
EMPLURA®
forma
liquid
concentração
≤100%
pH
0.3 (25 °C, 49 g/L, (77 °F))
pb
~290 °C (lit.)
pf
-20 °C ( -4 °F)
solubilidade
water: soluble
densidade
1.840 g/mL at 25 °C (lit.)
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
OS(O)(=O)=O
InChI
1S/H2O4S/c1-5(2,3)4/h(H2,1,2,3,4)
chave InChI
QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Embalagem
1.93000.0521: 500ML, Minimum order quantity: 16
1.93000.2521: 2.5L, Minimum order quantity: 4
1.93000.5021: 5 L Minimum Order Quantity: 2
Informações legais
EMPARTA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Corrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1