Documentos Principais
192
Sigma-Aldrich
Crystal Violet
Harleco®, certified by the BSC
Sinônimo(s):
Gentian Violet, C. I. 42555
About This Item
Número do índice de cores:
42555
Código UNSPSC:
41116121
Agency
certified by the BSC
Nível de qualidade
Formulário
solid
fabricante/nome comercial
Harleco®
λmax
589-594 nm
aplicação(ões)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
10-30°C
Descrição geral
HARLECO® For staining bacteria and spores by Gram′s method
Aplicação
Certified by the Biological Stain Commission (BSC)
For In-Vitro Diagnostic Use.
For Professional Use.
Used for staining bacteria and spores by Gram’s method. Same as Gentian Violet, Catalog #227.
HARLECO® For staining bacteria and spores by Gram′s method
Informações legais
HARLECO is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Eye Dam. 1
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3