Key Documents
191501
Sigma-Aldrich
1-Azakenpaullone
InSolution, ≥94%, ATP-competitive inhibitor of GSK-3Beta
Sinônimo(s):
InSolution 1-Azakenpaullone
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C15H10BrN3O
Número CAS:
Peso molecular:
328.16
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
Nível de qualidade
Ensaio
≥94% (HPLC)
forma
liquid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
protect from light
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
InChI
1S/C15H10BrN3O/c16-8-3-4-11-9(6-8)10-7-13(20)18-12-2-1-5-17-15(12)14(10)19-11/h1-6,19H,7H2,(H,18,20)
chave InChI
NTSBZVCEIVPKBJ-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
A Kenpaullone (>Cat. No. 422000) analog that acts as a potent and ATP-competitive inhibitor of GSK-3β (IC50 = 18 nM). Displays over 100-fold greater selectivity over Cdk1/cyclin B and Cdk5/p25 (IC50 = 2.0 µM and 4.2 µM, respectively). The solid form of this compound (Cat. No. 191500) is also available.
Ações bioquímicas/fisiológicas
Cell permeable: yes
Primary Target
GSK-3β
Reversible: yes
Target IC50: 18 nM for GSK-3&beta
Embalagem
Packaged under inert gas
Advertência
Toxicity: Irritant (B)
forma física
A 10 mM (500 µg/152 µL) solution of 1-Azakenpaullone (Cat. No. 191500) in DMSO.
Reconstituição
Following initial thaw, aliquot and freeze. Aliquots are stable for up to 6 months at -20°C.
Outras notas
Kunick, C., et al. 2004. Bioorg. Med. Chem. Lett.14, 413.
Informações legais
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
188.6 °F - (refers to pure substance)
Ponto de fulgor (°C)
87 °C - (refers to pure substance)