189512
Autotaxin Inhibitor III, PF-8380
The Autotaxin Inhibitor III, PF-8380, also referenced under CAS 1144035-53-9, controls the biological activity of Autotaxin. This small molecule/inhibitor is primarily used for Membrane applications.
Sinônimo(s):
Autotaxin Inhibitor III, PF-8380, 6-(3-(Piperazin-1-yl)propanoyl)-benzo[d]oxazol-2(3H)-one, Atx Inhibitor III, PF-8380
Ensaio
≥95% (HPLC)
Formulário
powder
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
protect from light
cor
tan
solubilidade
DMSO: 100 mg/mL
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
O=C(OCC1=CC(Cl)=CC(Cl)=C1)N2CCN(CCC(C3=CC(OC(N4)=O)=C4C=C3)=O)CC2
InChI
1S/C22H21Cl2N3O5/c23-16-9-14(10-17(24)12-16)13-31-22(30)27-7-5-26(6-8-27)4-3-19(28)15-1-2-18-20(11-15)32-21(29)25-18/h1-2,9-12H,3-8,13H2,(H,25,29)
chave InChI
JMSUDQYHPSNBSN-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Embalagem
Advertência
Reconstituição
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3