Documentos Principais
1.73634
Supelco
Update cable for Move 100
About This Item
Código UNSPSC:
41116116
NACRES:
SE.11
técnica(s)
photometry: suitable
compatibilidade
for use with Spectroquant® Move 100
temperatura de armazenamento
15-25°C
Descrição geral
Spectroquant®
Update cable for Spectroquant Move 100 and Move Cl₂ / O₃ / ClO₂ / CyA / pH
Informações legais
SPECTROQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany