17-128
Alkaline/Acid Phosphatase Assay Kit (R-R-A-pS-V-A)
Alkaline/Acid Phosphatase Assay Kit is routinely used to detect phosphatase activity by either dephosphorylation of the phosphopeptide (RRApSVA) or hydrolysis of pNPP.
fabricante/nome comercial
Upstate®
técnica(s)
activity assay: suitable (phosphatase)
método de detecção
colorimetric
Condições de expedição
wet ice
Aplicação
Embalagem
Componentes
Malachite Green Additive (Cat.# 20-104)
Phosphate Standard (Cat.# 20-103)
Serine Phosphopeptide (RRApSVA) (Cat.# 12-220)
pNPP (p-Nitrophenyl Phosphate) (Cat.# 20-106)
NiCl2, 40mM (Cat.# 20-178)
pNPP Ser/Thr Assay Buffer (Cat.# 20-179)
96-well microtiter plate
Qualidade
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 3 - Carc. 1A Inhalation - Met. Corr. 1 - Repr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT RE 2
Órgãos-alvo
Lungs
Código de classe de armazenamento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3