171260
Dorsomorphin
≥95% (HPLC), solid, AMPK inhibitor, Calbiochem
Sinônimo(s):
AMPK Inhibitor, Compound C, 6-[4-(2-Piperidin-1-yl-ethoxy)-phenyl)]-3-pyridin-4-yl-pyrrazolo[1,5-a]-pyrimidine, Dorsomorphin, BMP Inhibitor I, AMPK Inhibitor I
About This Item
Produtos recomendados
product name
AMPK Inhibitor, Compound C, AMPK Inhibitor, Compound C, CAS 866405-64-3, is a cell-permeable compound that inhibits KDR/VEGFR2, ALK2/BMPR-I, and AMPK kinase activities (IC₅₀ = 25.1, 148, and 234.6 nM, respectively).
Nível de qualidade
Ensaio
≥95% (HPLC)
forma
solid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
protect from light
cor
light yellow
solubilidade
2% HCl: 10 mg/mL
2% acetic acid: 10 mg/mL
methanol: 3 mg/mL
DMSO: 4 mg/mL
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-8°C
InChI
1S/C24H25N5O/c1-2-12-28(13-3-1)14-15-30-22-6-4-19(5-7-22)21-16-26-24-23(17-27-29(24)18-21)20-8-10-25-11-9-20/h4-11,16-18H,1-3,12-15H2
chave InChI
XHBVYDAKJHETMP-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
AMPK
Embalagem
Advertência
Reconstituição
Outras notas
Yu, P.B., et al. 2008. Nat. Chem. Biol4, 33.
Kim, E.K., et al. 2004. J. Biol. Chem.279, 19970.
Lee, M., et al. 2003. J. Biol. Chem.278, 39653.
Inoki, K., et al. 2003. Cell115, 577.
Fryer, L.G., 2002. FEBS Lett.531, 189.
Zhou, G., et al. 2001. J. Clin. Invest.108, 1167.
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3