Documentos Principais
17-10499
Sigma-Aldrich
Magna MeRIP m6A Kit - Perfil de N6-Metiladenosina em todo o transcriptoma
Sinônimo(s):
Kit Magna MeRIP m6A, Kit de perfilamento m6A
About This Item
Código UNSPSC:
41105331
NACRES:
NA.84
Nível de qualidade
Descrição geral
A N6-metiladenosina (m6A) representa uma modificação abundante do RNA que é conservada em muitas espécies diferentes, desde as plantas, às leveduras e aos mamíferos. À semelhança da modificação do DNA pela 5-metilcitosina (5-mc), a m6A é uma modificação química reversível do RNA. As modificações do RNA pela m6A são um tema emergente no controle das transições do destino celular em células estaminais embrionárias de mamíferos. A m6A é uma das modificações mais prevalecentes nos RNAm e nos RNA não codificantes em eucariotas, estimando-se que existam 12.000 locais de m6A em mais de 7.000 genes. A marca é depositada por um heterodímero de metiltransferase 3 e 14 (Mettl3 e Mettl14) e pode ser removida pelas enzimas desmetilase do RNA FTO e ALKBH5. O gene de risco para a obesidade FTO codifica a primeira desmetilase m6A identificada. As mutações no FTO têm sido associadas a um risco acrescido de obesidade e diabetes tipo II. Recentemente, o comprometimento do status da regulação m6A levou à expressão prolongada de Nanog em células ES e à incapacidade de sair dos estágios de autorrenovação em direção à diferenciação.
A imunoprecipitação do RNA metilado (m6A) (MeRIP) é um método para monitorizar o estado do m6A e mapear a localização das modificações do RNA m6A em todo o transcriptoma. O Magna MeRIP M6A Kit utiliza o método MeRIP para permitir a identificação e o perfil de todo o transcriptoma das modificações do RNA m6A. No ensaio MeRIP, o RNA é quimicamente fragmentado em 100 nucleótidos ou fragmentos mais pequenos, seguido de imunoprecipitação magnética com um anticorpo monoclonal contra m6A. Após a imunoprecipitação, os fragmentos de RNA isolados podem ser submetidos a qRT-PCR ou sequenciação de RNA (MeRIP-seq). O protocolo simplificado é fácil de processar e pode produzir resultados com rácios SN elevados.
Aplicação
O Magna MeRIP m6A Kit simplifica o método MeRIP (Imunoprecipitação de RNA metilado) para permitir a identificação e a caraterização de todo o transcriptoma dos locais de metilação do RNA m6A (N6-metiladenosina). Adequado para MeRIP-Seq e qRT-PCR de transcrições de RNA metilado.
Componentes
Tampão de fragmentação de RNA 10X (0,5 ml); EDTA 0,5 M (0. 5 ml); Tampão IP 5X (15 ml); Mistura de esferas magnéticas A/G (315 μl); Anti-N6-metiladenosina (m6A), clone 17-3-4-1 (100 μg); Inibidor de RNase (90 μl); N6-Metiladenosina, sal sódico de 5′-monofosfato (m6A) (10 mg); IgG normal de camundongo (125 μg); Primers MeRIP EEF1A1 humanos positivos (75 μl); Primers MeRIP EEF1A1 humanos negativos (75 μl)
Exoneração de responsabilidade
Exceto quando indicado em contrário em nosso catálogo ou em outros documentos da empresa que acompanham o(s) produto(s), os nossos produtos destinam-se somente ao uso em pesquisa e não devem ser usados para qualquer outra finalidade, o que inclui, dentre outros, usos comerciais não autorizados, usos para diagnóstico in vitro, usos terapêuticos ex vivo ou in vivo, ou qualquer tipo de consumo ou aplicação em humanos ou animais.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2