Key Documents
17-439
Sigma-Aldrich
RalB Activation Assay Kit (non-radioactive)
Non-radioactive Ral-B Activation Assay Kit can be used to precipitate Ral-B-GTP from cell lysates & detection by a Ral-B specific monoclonal antibody.
Sinônimo(s):
RAS-like protein B, v-ral simian leukemia viral oncogene homolog B, GTP binding protein
About This Item
Código UNSPSC:
12161503
eCl@ss:
32161000
NACRES:
NA.84
Nível de qualidade
reatividade de espécies
mouse, rat, human
fabricante/nome comercial
Upstate®
técnica(s)
affinity binding assay: suitable (G-protein)
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
Componentes
anti-RalB, clone 25 (Cat.# 04-037)
Ral Assay Reagent (Ral BP1, agarose) (Cat.# 14-415)
Mg2+ Lysis/Wash Buffer, 5X (Cat.# 20-168)
100X GTPγS, 10mM (Cat.# 20-176)
100X GDP, 100mM (Cat.# 20-177)
Qualidade
Routinely evaluated by non-radioactive Kinase Assay.
Informações legais
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
CorrosionEnvironment
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3