1690-OP
Acrylamide/Bis-acrylamide
OmniPur® Grade, 40% solution, Suitable for nucleic acid and protein separation sequencing.
Formulário
liquid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
cor
clear colorless
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
2-8°C
Descrição geral
Specifications:
DNAse: None detected
RNAse: None detected
Protease: None detected
Intended for laboratory and manufacturing use only. Not for drug, food, or household use.
Advertência
Outras notas
Specifications | |
Assay (iodometric) | 91% min |
Color | White |
Form | Powder |
Identity (IR-spectrum) | Conforms |
Water (H2O) | 1% max |
Informações legais
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Muta. 1B - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 Oral
Órgãos-alvo
Peripheral nervous system
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3