16-220
Anti-phospho-Ser/Thr-Pro MPM-2 Antibody, Cy5 conjugate
Upstate®, from mouse
Sinônimo(s):
Anti-MPM-2 Cy5 Antibody, Cy5 Anti-MPM-2, Phospho-Ser/Thr-Pro Detection
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
CY5 conjugate
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
monoclonal
reatividade de espécies
vertebrates
fabricante/nome comercial
Upstate®
técnica(s)
immunocytochemistry: suitable
immunofluorescence: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
phosphorylation (pSer/pThr)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Epigenetics & Nuclear Function
Cell Cycle, DNA Replication & Repair
Qualidade
forma física
Armazenamento e estabilidade
Nota de análise
Colcemid-treated HeLa cell lysates
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2