Documentos Principais
1.50942
Supelco
LiChrospher® 100 RP-8 (5 µm) HPLC Columns
L x I.D. 125 mm x 4 mm LiChroCART HPLC cartridge, manuCART holder required for use
Sinônimo(s):
TM=["LiChrospher"] C8 TM=["LICHROCART"] cartucho para HPLC
About This Item
Código UNSPSC:
41115709
NACRES:
SB.52
product name
LiChrospher® 100 RP-8 (5 µm) LiChroCART 125-4, suitable for HPLC
Nível de qualidade
Materiais
stainless steel column
Agency
suitable for USP L1
suitable for USP L7
linha de produto
LiChrospher®
Características
endcapped: no
embalagem
pkg of 3 ea
Extensão da rotulagem
12.5% Carbon loading
21.6% Carbon loading
Parâmetros
250 bar pressure
60 °C max. temp.
técnica(s)
HPLC: suitable
mass spectrometry (MS): suitable (Low - Medium)
coluna C × D.I.
12.5 cm × 4 mm
área da superfície
350 m2/g
matriz
fully porous particle
Grupo ativo da matriz
C18 bonding phase
C8 bonding phase
tamanho de partícula
5 μm
tamanho de poro
100 Å pore size
operating pH range
2-7.5
técnica de separação
reversed phase
temperatura de armazenamento
no temp limit
Descrição geral
Cartucho para HPLC
O LiChrospher® RP-8 é um suporte de gel de sílica esférico, confiável e versátil, produzido de forma tradicional, com propriedades de fase reversa C-8. É adequado para separação de compostos neutros, ácidos e básicos fracos. Esse sorvente é contido em um cartucho de HPLC LiChroCART 125-4. A conexão com o sistema de HPLC é obtida utilizando o suporte de cartucho manu-CART NT (1.51486).
Nota de análise
Pressão: ≤ 50 bar
Pratos teóricos (N/m) (tolueno): ≥ 50000
Simetria (tolueno): 0,8-1,4
Fator de capacidade (tolueno): 1,0-2,0
Informações legais
LICHROCART is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
LiChrospher is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany