1.50639
LiChrospher® RP-8 endcapped (5µm) LiChroCART® 250-4.6
suitable for HPLC
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
stainless steel column
Nível de qualidade
Agency
suitable for USP L7
linha de produto
LiChrospher®
Características
endcapped
Parâmetros
250 bar pressure
60 °C max. temp.
técnica(s)
HPLC: suitable
mass spectrometry (MS): suitable (Low - Medium)
coluna C × D.I.
25 cm × 4.6 mm
área da superfície
350 m2/g
matriz
fully porous particle
Grupo ativo da matriz
C8 bonding phase
tamanho de partícula
5 μm
tamanho de poro
100 Å pore size
operating pH range
2-7.5
técnica de separação
reversed phase
temperatura de armazenamento
no temp limit