1.50480
SeQuant™ ZIC®-HILIC 200Å (3.5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 150 mm x 1 mm capillay Column
About This Item
Produtos recomendados
product name
SeQuant™ ZIC-HILIC™ (3.5µm,200Å) 150 x 1 mm, suitable for HPLC
Materiais
stainless steel column
Nível de qualidade
Agency
suitable for USP L114
linha de produto
SeQuant™
Características
endcapped: no
Parâmetros
400 bar pressure
70 °C max. temp.
técnica(s)
HPLC: suitable
LC/MS: suitable (Capillary LC)
mass spectrometry (MS): suitable (High)
coluna C × D.I.
15 cm × 1 mm
matriz
fully porous particle
Grupo ativo da matriz
ZIC-HILIC bonding phase
tamanho de partícula
3.5 μm
tamanho de poro
200 Å pore size
pH operacional
2-7.5
técnica de separação
hydrophilic interaction (HILIC)
temperatura de armazenamento
no temp limit