1.50240
Purospher® STAR RP-18 endcapped (3 µm) HPLC Columns
L × I.D. 55 mm x 2 mm LiChroCART™ HPLC cartridge set including manuCART™ holder
Sinônimo(s):
Purospher® STAR RP-18 endcapped (3 µm) LiChroCART™ 55-2 Cartridge set
About This Item
Produtos recomendados
product name
Purospher® STAR RP-18 endcapped (3 µm), L × I.D. 55 mm x 2 mm LiChroCART™ HPLC cartridge set including manuCART™ holder
Materiais
stainless steel column
Nível de qualidade
Agency
suitable for USP L1
linha de produto
Purospher®
Características
endcapped
embalagem
pkg of 1 column
pkg of 1 holder
Extensão da rotulagem
17% Carbon loading
Parâmetros
250 bar pressure
65 °C max. temp.
técnica(s)
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
mass spectrometry (MS): suitable (High)
coluna C × D.I.
5.5 cm × 2 mm
área da superfície
330 m2/g
matriz
fully porous particle
Grupo ativo da matriz
C18 bonding phase
tamanho de partícula
3 μm
tamanho de poro
120 Å pore size
operating pH range
1.5-10.5
técnica de separação
reversed phase
temperatura de armazenamento
no temp limit
Descrição geral
Aplicação
Características e benefícios
- Ultra-pure silica (99.999%) for excellent peak symmetry
- High separation efficiency
- Reproducible results from run-to-run and batch-to-batch
- Best all-round performance according to Tanaka
- Outstanding pH stability from pH 1.5 to 10.5
- No phase collapse when using highly aqueous mobile phases
- Good suitability for LC-MS applications
Nota de análise
Theoretical Plates (N/m) (1,2-Benzanthracene): ≥ 90000
Symmetry (1,2-Benzanthracene): 0.8 - 1.4
Capacity factor (1,2-Benzanthracene): ≤ 10.0
Extent of testing: passes test