14-792-M
PI 3-Kinase (p110α(H1047R)/p85α), 10 µg
Complex of N-terminal 6His-tagged recombinant human p110α full length, containing the mutation H1047R & untagged, recombinant, human p85α full length.
Sinônimo(s):
Active PI 3-Kinase Protein, PI 3-Kinase p110α/p85α
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
human
Nível de qualidade
recombinante
expressed in baculovirus infected Sf21 cells
linha de produto
Upstate®
Formulário
liquid
atividade específica
(For Specific Activity data, refer to the Certificate of Analysis for individual lots of this enzyme.)
peso molecular
Mw 125 kDa (p110α(H1047R))
Mw 84 kDa (p85α)
purificado por
(Ni2+/NTA-agarose)
reatividade de espécies
human
fabricante/nome comercial
Upstate®
cor
colorless
solubilidade
water: soluble
nº de adesão
U79143
nº de adesão UniProt
aplicação(ões)
life science and biopharma
Informações sobre genes
human ... PIK3CA(5290)
Descrição geral
Complex of N-terminal 6His-tagged recombinant human p110α full length, containing the mutation H1047R, and untagged, recombinant, human p85α full length. The H1047R substitution is a somatic mutation in p110α that has been associated with tumours of the colon, stomach, breast, and brain. PI3Ks are categorized into three classes, namely class I, II, and III, based on their structural characteristics, substrate specificities, and the nature of lipid end-products. Class IA PI3Ks are composed of heterodimers that include a p110 catalytic subunit and a p85 regulatory subunit. In mammals, PIK3CA, PIK3CB, and PIK3CD, encode the p110 catalytic isoforms: p110α, p110β, and p110δ, respectively.
Ações bioquímicas/fisiológicas
Embalagem
Descrição-alvo
forma física
Outras notas
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1