1.46802
Frascos prontos para uso de caldo de soja tríptico
Tween® 0.5 %, bottle capacity 500 mL, bottle filling volume 400 mL, closure type, blue screw cap with septum, box of 6 bottles
Sinônimo(s):
Casein Soybean Digest Broth, TSB, TSB with 0.5% Tween® 80, TSB with neutralizer, Tryptone Soy Broth, Tryptone Soy Broth + 0.5% Tween® 80
About This Item
Produtos recomendados
Agency
EP
JP (4.06)
USP
esterilidade
sterile; autoclaved
Compatibilidade de esterilização
autoclavable compatible
forma
liquid
prazo de validade
12 mo.
Características
closure type blue screw cap with septum
ready-to-use
composição
Tween®, 0.5%
embalagem
box of 6 bottles
bottle of
capacidade do frasco
500 mL
bottle filling volume
400 mL
aplicação(ões)
food and beverages
pharmaceutical
sterility testing
componentes
tween
temperatura de armazenamento
2-25°C
adequação
nonselective for
Descrição geral
Aplicação
Características e benefícios
Informações legais
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2