1.46801
Fluid Thioglycollate Medium + 0.5% Tween® 80
ready-to-use, bottle volume 400 mL , filling volume
Sinônimo(s):
FTM, FTM with 0.5% Tween®80, FTM with neutralizer, Fluid Thioglycollate Medium with neutralizer, Thioglycollate Medium
About This Item
Produtos recomendados
Agency
EP
JP (4.06)
USP
esterilidade
sterile; autoclaved
forma
liquid
prazo de validade
12 mo.
Características
closure type screw cap with septum
ready-to-use
embalagem
pkg of 400 mL (in 500 mL bottle with screw cap with septum (6 bottles per box))
bottle of
capacidade do frasco
500 mL
volume do frasco
400 mL , filling volume
pH
6.9±0.2 (25 °C)
aplicação(ões)
food and beverages
pharmaceutical
sterility testing
componentes
tween
temperatura de armazenamento
2-25°C
adequação
nonselective for
Descrição geral
Aplicação
Características e benefícios
Nota de análise
Informações legais
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2