146756
Ágar de soja triptona - Placas de assentamento prontas para uso
IsoBag®, Sodium thiosulfate, Tween®, Lecithin, Histidine, 190 mm alpha-port ICR plate, sterile; irradiated, plate diam. 90 mm, suitable for air monitoring
Sinônimo(s):
IsoBag® Tryptic Soy Agar Settle, TSA, Soybean Casein Digest Agar
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
polystyrene plate
Nível de qualidade
Agency
EP
USP
esterilidade
sterile; irradiated
Formulário
plate (ready-to-use)
Características
rapid transfer port
composição
Histidine
Lecithin
Sodium thiosulfate
Tween®
embalagem
pkg of 80 plates
fabricante/nome comercial
IsoBag®
diâmetro da placa
90 mm
pH
7.3 ( in H2O)
aplicação(ões)
air monitoring
pharmaceutical
compatibilidade
for use with MAS-100®
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
15-25°C
adequação
bacteria
fungi
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Artigos
IsoBag™ ease the environmental monitoring workflow in aseptic production isolator