1.46690
Minimal Glucose Agar Settle Plate
90 mm settle plates are designed for AMES test to examine chemical components for toxic/cancerogenic properties.
Sinônimo(s):
Ames Agar
About This Item
Produtos recomendados
Nível de qualidade
esterilidade
sterile
Formulário
plate
Características
ready-to-use
ICR Settle plate
embalagem
box of 120 plates
técnica(s)
microbiological culture: suitable
plate diam. × filling volume
90 mm × 20 mL
pH
7 ( in H2O)
aplicação(ões)
bioburden testing
industrial qc
life science and biopharma
microbiology
pharmaceutical
temperatura de armazenamento
15-25°C
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1