1.25195
Cellvento® 4HEK Powder
Chemically defined, powder, suitable (for HEK293 cell culture)
Fabricação farmacêutica
descrição
shipped with cooling pack
linha de produto
Cellvento®
Formulário
dry powder
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
adequação
suitable (for HEK293 cell culture)
temperatura de armazenamento
2-8°C
Descrição geral
Aplicação
Nota de preparo
Informações legais
recomendado
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Conteúdo relacionado
A transfection-based solution to viral vector production using a suspension cell line, chemically defined medium, and a process with proven performance at scale.