Documentos Principais
125154
Millipore
Fractogel® EMD COO- (M)
RoboColumn Fractogel® COO (M), volume 0.6 mL, prepacked column
Sinônimo(s):
RoboColumn Fractogel® COO (M) 0.6ml
About This Item
Código UNSPSC:
41115711
ligand
(Carboxyethyl)
Nível de qualidade
Materiais
polypropylene housing
linha de produto
Fractogel®
Formulário
prepacked column
Parâmetros
≤8 bar pressure
~300 cm/hr max. flow rate
Coluna: DI × C
5 mm × 30 mm
volume
0.6 mL
Grupo ativo da matriz
Methacrylate
tamanho médio de partícula
40-90 μm
capacidade
~100 mL, resin binding capacity
aplicação(ões)
mAb
recombinant protein
vaccine development
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
no temp limit
Descrição geral
5 x 30mm
Informações legais
FRACTOGEL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany