Documentos Principais
1.24807
Millipore
6-(Furfurylamino)purine
for biochemistry
Sinônimo(s):
6-(Furfurylamino)purine, Kinetine, Furfuryladenine, Quinetine
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C10H9N5O
Número CAS:
Peso molecular:
215.21
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352116
Número do índice EC:
208-382-2
NACRES:
NA.21
Nível de qualidade
Ensaio
≥99% (HPLC)
Formulário
solid
pH
5.5-6.5 (20 °C, 10 g/L in H2O, filtered suspension)
pf
265-270 °C
densidade volumétrica
360 kg/m3
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
[nH]1c2c(nc1)ncnc2NCc3[o]ccc3
InChI
1S/C10H9N5O/c1-2-7(16-3-1)4-11-9-8-10(13-5-12-8)15-6-14-9/h1-3,5-6H,4H2,(H2,11,12,13,14,15)
chave InChI
QANMHLXAZMSUEX-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
Assay (HPLC): ≥ 99
Identity (IR-spectrum): passes test
Heavy metals (as Pb): ≤ 0.001 %
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3