Documentos Principais
12-459
Sigma-Aldrich
IKK Substrate Peptide
About This Item
Código UNSPSC:
12352200
eCl@ss:
32160405
NACRES:
NA.42
fabricante/nome comercial
Upstate®
Nível de qualidade
técnica(s)
activity assay: suitable (kinase)
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
Informações sobre genes
human ... CHUK(1147)
Ações bioquímicas/fisiológicas
Protein Target: IKKα
Target Sub-Family: Misc
Qualidade
Routinely evaluated as a substrate for IKKα (Catalog #14-461) and IKKβ (Catalog #14-485)
forma física
Lyophilized powder
Armazenamento e estabilidade
Lyophilized: 2 years at 4°C; Rehydrated: 6 months at -20°C
Informações legais
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Exoneração de responsabilidade
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1