121765
AG 825
A potent, cell-premeable, reversible, substrate competitive, and selective inhibitor of HER2 (neu/ErbB2; IC₅₀ = 0.35 µM) relative to HER1 (IC₅₀= 19 µM) autophosphorylation.
Sinônimo(s):
AG 825, 4-Hydroxy-3-methoxy-5-(benzothiazolylthiomethyl)benzylidenecyanoacetamide
Ensaio
≥94% (HPLC)
Formulário
solid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
protect from light
cor
yellow
solubilidade
DMSO: 10 mg/mL
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
[s]1c2c(nc1SCc3c(c(cc(c3)\C=C(\C(=O)N)/C#N)OC)O)cccc2
InChI
1S/C19H15N3O3S2/c1-25-15-8-11(6-12(9-20)18(21)24)7-13(17(15)23)10-26-19-22-14-4-2-3-5-16(14)27-19/h2-8,23H,10H2,1H3,(H2,21,24)/b12-6+
chave InChI
KXDONFLNGBQLTN-WUXMJOGZSA-N
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
HER2
Advertência
Reconstituição
Outras notas
Tsai, C.M., et al. 1996. Cancer Res.56, 1068.
Levitzki, A., and Gazit, A. 1995. Science267, 1782.
Osherov, N., et al. 1993. J. Biol. Chem. 268, 11134.
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3