1.19636
LiChrospher® 100 RP-8 endcapped (5 µm) HPLC Columns
HPLC sorbent
Sinônimo(s):
TM=["LiChrospher"] C8 sorbent for HPLC
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
LiChrospher® 100 RP-8 endcapped (5 µm),
Materiais
stainless steel column
Agency
suitable for USP L7
linha de produto
LiChrospher®
Características
endcapped
Parâmetros
60 °C max. temp.
técnica(s)
HPLC: suitable
mass spectrometry (MS): suitable (Low - Medium)
Matriz
fully porous particle
Grupo ativo da matriz
C8 bonding phase
tamanho de partícula
5 μm
tamanho de poro
100 Å pore size
Faixa de pH operacional
2-7.5
densidade volumétrica
200‑400 kg/m3
técnica de separação
reversed phase
temperatura de armazenamento
no temp limit
Categorias relacionadas
Descrição geral
Aplicação
- Rapid and simple determination of oxytetracycline in chicken products.: This study demonstrates the application of LiChrospher® 100 RP-8 endcapped (5 µm) in the rapid and simple determination of oxytetracycline in chicken products, offering a practical method for food safety analysis (Furusawa N, 1999).