Key Documents
1.18609
Sigma-Aldrich
Capping Reagent for DNA Synthesis
N-Methylimidazole/Tetrahydrofuran/Pyridine 1/8/1 (v/v/v), Novabiochem®
Sinônimo(s):
N-Methylimidazole/Tetrahydrofuran/Pyridine 1/8/1 (v/v/v), Novabiochem®
About This Item
Nível de qualidade
linha de produto
Novabiochem®
adequação da reação
reaction type: Acetylations
reagent type: derivatization reagent
Categorias relacionadas
Descrição geral
Pre-mixed ready-to-use Capping Reagent
118609.4000: Compatible with MerMade DNA Synthesisers. Stand alone from Instrument (38mm Neck Finish)
Informações legais
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
39.9 °F
Ponto de fulgor (°C)
< 4.4 °C