1.14449
Phosphate Test Kit, colorimetric
1.0-40 mg/L (PO₄-P), 3.1-123 mg/L (PO₄³⁻), MQuant®
Sinônimo(s):
Phosphate Visual Test Kit
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Phosphate Test, colorimetric, 1.0-40 mg/L (PO4-P), 3.1-123 mg/L (PO43-), for use with MQUANT®
analito(s) específico(s)
phosphate
Nível de qualidade
faixa de medição
1.0-40 mg/L (PO4-P)
3.1-123 mg/L (PO43-)
compatibilidade
for use with MQUANT®
método de detecção
colorimetric
temperatura de armazenamento
15-25°C
Descrição geral
Aplicação
- Environmental Monitoring: Phosphate tests are extensively used in environmental monitoring to assess the levels of phosphate in water bodies. These tests help in evaluating the impact of agricultural runoff, industrial discharge, and wastewater treatment on water quality. Recent studies have focused on using selective colorimetric nano-sensing solutions to determine phosphate ions in drinking water samples, highlighting their importance in ensuring safe and clean water supplies (Salem and Draz, International Journal of Environmental Analytical Chemistry, 2020).
Informações legais
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Código de classe de armazenamento
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2