1.12179
Glutaraldeído
for electron microscopy, acc. to P.J. Anderson (purified and filled under nitrogen)
Sinônimo(s):
Dialdeído glutárico, Pentano-1,5-dial
About This Item
pressão de vapor
0.27 hPa ( 20 °C)
Nível de qualidade
Formulário
liquid
IVD
for in vitro diagnostic use
concentração
24.7-25.7% (alkalimetric)
técnica(s)
electron microscopy: suitable
cor
colorless
pH
>3.0 (20 °C in H2O)
p.e.
100.5 °C/1013 hPa
pf
-6 °C
densidade
1.06 g/cm3 at 20 °C
aplicação(ões)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[H]C(CCCC([H])=O)=O
InChI
1S/C5H8O2/c6-4-2-1-3-5-7/h4-5H,1-3H2
chave InChI
SXRSQZLOMIGNAQ-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
Nota de análise
Identity: conforms
Free acid (as glutaric acid): ≤ 0.2 %
Methanol (HS-GC): ≤ 0.3 %
Optical purity (E 280 nm / E 235 nm): ≥ 3.0
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Conteúdo relacionado
Learn about the criticality of biological tissue staining for research and clinical pathology using standard and special stains and dyes.