Documentos Principais
1.10695
Millipore
N-[Tris(hydroxymethyl)-methyl]-2-aminoethanesulfonic acid
Buffer substance TES
Sinônimo(s):
N-[Tris(hydroxymethyl)-methyl]-2-aminoethanesulfonic acid, TES
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
229.24
Número MDL:
Código UNSPSC:
12161703
Número do índice EC:
230-906-3
NACRES:
NA.05
Nível de qualidade
Formulário
solid
pf
226-228 °C
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
[S](=O)(=O)([O-])CC[N+H2]C(CO)(CO)CO
InChI
1S/C6H15NO6S/c8-3-6(4-9,5-10)7-1-2-14(11,12)13/h7-10H,1-5H2,(H,11,12,13)
chave InChI
JOCBASBOOFNAJA-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Buffer substance TES
Aplicação
N-[Tris(hydroxymethyl)-methyl]-2-aminoethanesulfonic acid Buffer substance TES. CAS 7365-44-8, molar mass 229.24 g/mol.
Nota de análise
Assay (alkalimetric)≥ 99 %Identity (IR-spectrum)passes testUV-Absorption (250 nm, 50 g/l, 1 cm, water)≤ 0.05Sulphate (SO₄)≤ 0.005 %Heavy metals (as Pb)≤ 0.0005 %Na (Sodium)≤ 0.1 %Loss on Drying (105°C)≤ 0.2 %Biological buffer, pKa at 20 °C7.50
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1