Documentos Principais
1.09872
Supelco
Sulfate standard
1000 mg SO₄ (H₂SO₄ in H₂O) Titrisol®
About This Item
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Nível de qualidade
linha de produto
Titrisol®
técnica(s)
ion chromatography: suitable
pH
0.8 (20 °C in H2O)
densidade
1.01 g/cm3 at 20 °C
aplicação(ões)
environmental
food and beverages
formato
single component solution
temperatura de armazenamento
15-25°C
Categorias relacionadas
Nota de análise
content (SO₄²⁻): 1000 mg / Ampoule
Determination method: Alcalimetric titration
(traceable to NIST - SRM 723b)
Accuracy of the method: +/- 2 mg
Informações legais
Titrisol is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Pictogramas
Corrosion
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Met. Corr. 1
Código de classe de armazenamento
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials