Documentos Principais
1.09829
Supelco
Titanium standard
1000 mg Ti, (NH₄)₂TiF₆ in H₂O Titrisol®
About This Item
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
grau
analytical standard
Nível de qualidade
linha de produto
Titrisol®
Formulário
concentrate
concentração
1000 mg Ti in water
técnica(s)
AAS: suitable
ICP: suitable
densidade
1.045 g/cm3 at 20 °C
aplicação(ões)
industrial qc
pharmaceutical
Formato
single component solution
temperatura de armazenamento
15-25°C
Nota de análise
content (Ti): 1000 mg/Ampoule
Determination method: alcalimetric titration (traceable to NIST - SRM 723e)
Accuracy of the method: +/- 5 mg
Informações legais
Titrisol is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3