Documentos Principais
1.09318
Supelco
LiChrosorb® RP-8 (10 µm) HPLC Columns
HPLC sorbent
Sinônimo(s):
TM=["LiChrosorb"] C8 sorbent for HPLC
About This Item
Código UNSPSC:
41115709
NACRES:
SB.52
Nome do produto
LiChrosorb® RP-8 (10 µm),
Materiais
stainless steel column
Agency
suitable for USP L7
linha de produto
LiChrosorb®
Características
endcapped: no
Parâmetros
60 °C max. temp.
técnica(s)
HPLC: suitable
mass spectrometry (MS): suitable (Low)
Matriz
fully porous particle
Grupo ativo da matriz
C8 bonding phase
tamanho de partícula
10 μm
tamanho de poro
100 Å pore size
Faixa de pH operacional
2-7.5
densidade volumétrica
200‑400 kg/m3
técnica de separação
reversed phase
temperatura de armazenamento
no temp limit
Categorias relacionadas
Descrição geral
LiChrosorb® RP-8 is a reliable irregular shaped silica gel carriers with reversed phase properties. It is well suited for the separation of neutral, acidic and weak basic compounds.
Nota de análise
Theoretical Plates (N/m) (Toluene): ≥ 25000
stability testing (performance): passes test
Informações legais
LiChrosorb is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany