1.08804
Container key
for use with containers with KS 60x6 screw cap
About This Item
Código UNSPSC:
41122409
NACRES:
NB.51
Produtos recomendados
compatibilidade
for use with containers with KS 60x6 screw cap
temperatura de armazenamento
no temp limit
Categorias relacionadas
Descrição geral
for opening containers with KS 60x6 screw cap