Documentos Principais
1.08689
Millipore
D(+)-xilose
for biochemistry
Sinônimo(s):
D(+)-xilose
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C5H10O5
Número CAS:
Peso molecular:
150.13
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352201
Número do índice EC:
200-400-7
Nível de qualidade
Ensaio
≥98.0% (HPLC)
Formulário
solid
pH
6.0-6.5 (20 °C, 100 g/L in H2O)
pf
146-152 °C
solubilidade
550 g/L
densidade
1.53 g/cm3 at 20 °C
densidade volumétrica
450 kg/m3
temperatura de armazenamento
15-25°C
InChI
1S/C5H10O5/c6-2-1-10-5(9)4(8)3(2)7/h2-9H,1H2
chave InChI
SRBFZHDQGSBBOR-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
Pureza (HPLC): ≥98,0% (a/a)
Identidade (espectro IV): em conformidade
Rotação específica (α 20/D; 10% água + 0,2 ml de amônia): +18,5-+20,0 °
Metais pesados (como Pb): ≤0,001%
Água (de acordo com o método de Karl Fischer): ≤0,5% (m)
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1