Documentos Principais
1.06689
Supelco
Sodium diethyldithiocarbamate trihydrate
(reagent for copper) GR for analysis ACS
Sinônimo(s):
Sodium diethyldithiocarbamate trihydrate, Diethyldithiocarbamic acid sodium salt
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C5H10NNaS2 · 3H2O
Número CAS:
Peso molecular:
225.31
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352107
Número do índice EC:
205-710-6
NACRES:
NA.05
grau
ACS reagent
Nível de qualidade
forma
solid
potência
1500 mg/kg LD50, oral (Rat)
>1000 mg/kg LD50, skin (Rat)
analito(s) específico(s)
sodium
pH
7 (20 °C, 20 g/L in H2O)
pf
93 °C
solubilidade
600 g/L
temperatura de armazenamento
2-8°C
InChI
1S/C5H11NS2.Na.3H2O/c1-3-6(4-2)5(7)8;;;;/h3-4H2,1-2H3,(H,7,8);;3*1H2/q;+1;;;/p-1
chave InChI
WWGXHTXOZKVJDN-UHFFFAOYSA-M
Nota de análise
Assay (HClO₄): ≥ 97.0 %
Sulfated ash: 30.0 - 36.0 %
Sensitivity (as reagent of copper): passes test
Identity (IR): passes test
Corresponds to ACS
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 1
1 of 1
Protocolos
Photometric determination with PAR subsequent to separation of lead with Sodium diethyldithiocarbaminate.
Photometric determination with PAR subsequent to separation of lead with Sodium diethyldithiocarbaminate