Documentos Principais
1.04039
Millipore
UVM II supplement
for Listeria spp., pkg of 1 vial, for the preparation of UVM-II Listeria Selective Enrichment Broth
Sinônimo(s):
UVM II supplement, Listeria Selective Supplement, Acriflavine hydrochloride, Panflavin
About This Item
Número CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
41106212
NACRES:
NA.74
descrição
GranuCult™ Modified UVM broth (Base) (1.10824)
Nível de qualidade
Formulário
solid
temperatura de autoignição
>190 °C
potência
1048 mg/kg LD50, oral (Rat)
composição
Acriflavine hydrochloride, 13 mg per vial
embalagem
pkg of 1 vial
técnica(s)
microbiological culture: suitable
pH
1.0 (20 °C, 10 g/L in H2O)
pf
240-247 °C
solubilidade
300 g/L
densidade volumétrica
380 kg/m3
aplicação(ões)
food and beverages
microbiology
temperatura de armazenamento
2-30°C
adequação
Listeria spp.
Descrição geral
UVM-II Supplement contains acriflavine hydrochloride, which inhibits the growth of accompanying bacteria in the selective cultivation of Listeria monocytogenes.
Aplicação
UVM II supplement is an additive for the preparation of UVM-II Listeria Selective Enrichment Broth.
Nota de análise
Supplement tested in UVM-Listeria selectiv enrichment broth modified art. no. 1.10824.
Growth
- Listeria monocytogenes ATCC 19114 (WDCM 00110):
passes test
- Listeria ivanovii ATCC 19119 (WDCM 00018): passes test
- Staphylococcus aureus ATCC 6538-P (WDCM 00033): inhibited
Incubation: Listeria 24 hrs.; 30 °C; aerobic; other strains 24 hrs.; 35 °C; aerobic.
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2