Documentos Principais
1.02216
Supelco
Charcoal activated
for the determination of AOX
Sinônimo(s):
Charcoal activated
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C
Número CAS:
Peso molecular:
12.01
Código UNSPSC:
11101522
Número do índice EC:
231-153-3
NACRES:
SE.11
Nível de qualidade
Formulário
solid
técnica(s)
photometry: suitable
pf
3550 °C
densidade volumétrica
150‑440 kg/m3
temperatura de armazenamento
2-30°C
InChI
1S/C
chave InChI
OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
Iodine number: ≥ 1050 mg/g
AOX (as chloride): ≤ 0.0015 %
Particle size (50 - 150 µm): ≥ 80 %
Specific surface area (BET): about 800
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 4