Documentos Principais
1.01562
Supelco
Absorption tube for CO₂
(sodium hydroxide on support)
Sinônimo(s):
Carbon dioxide absorption
About This Item
Código UNSPSC:
41104911
Nível de qualidade
pH
13.8 (20 °C, 50 g/L in H2O)
densidade volumétrica
800 kg/m3
temperatura de armazenamento
2-30°C
Nota de análise
Absorption capacity for CO₂: ≥ 50.0 %
Pictogramas
Corrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Código de classe de armazenamento
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1