09-142
Anti-phospho-ACK1 (Tyr284) Antibody
Upstate®, from rabbit
Sinônimo(s):
TNK2, tyrosine kinase non-receptor 2, p21cdc42Hs, activated Cdc42-associated kinase 1, activated p21cdc42Hs kinase
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
affinity purified immunoglobulin
clone
polyclonal
purificado por
affinity chromatography
reatividade de espécies
human
fabricante/nome comercial
Upstate®
técnica(s)
dot blot: suitable
inhibition assay: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
phosphorylation (pTyr284)
Informações sobre genes
human ... TNK2(10188)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Quality Control Testing
Evaluated by Western Blotting in A431 cell lysate.Western Blotting Analysis: A 1:250 dilution of this antibody detected phospho-ACK1(Tyr284) in A431 cell lysate.
Tested ApplicationsDot Blot Analysis: Anti-phospho-ACK1 (Tyr284)) antibody 09-142 detected Phospho-ACK1 (Tyr284) peptide, but not the unmodified ACK1 peptide.Peptide Inhibition Assay: Target band detection in a lysate from A431 cells was prevented by preblocking of a representative lot with the immunogen phosphopeptide, but not the corresponding non-phosphopeptide.Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user.
Qualidade
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2