07-2184
Anti-acetyl-GAPDH (Lys160) Antibody
0.5 mg/mL, from rabbit
Sinônimo(s):
Glyceraldehyde-3-phosphate dehydrogenase, GAPDH, Peptidyl-cysteine S-nitrosylase GAPDH
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
purificado por
affinity chromatography
reatividade de espécies
human
reatividade da espécie (prevista por homologia)
canine (based on 100% sequence homology), horse (based on 100% sequence homology), bovine (based on 100% sequence homology), sheep (based on 100% sequence homology), feline (based on 100% sequence homology), porcine (based on 100% sequence homology), rat (based on 100% sequence homology), nonhuman primates (based on 100% sequence homology), mouse (based on 100% sequence homology)
concentração
0.5 mg/mL
técnica(s)
immunoprecipitation (IP): suitable
inhibition assay: suitable (peptide)
western blot: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
acetylation (Lys160)
Informações sobre genes
human ... GAPDH(2597)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Immunoprecipitation Analyis: A representative lot immunoprecipitated acetyl GAPDH (Lys60) from LPS/IFNgamma treated RAW264.7 cell lysate (Prof. Akira Sawa, Johns Hopkins University, Baltimore.).
Metabolism
Insulin/Energy Signaling
Qualidade
Western Blotting Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected acetyl GAPDH (Lys60) in LPS/IFNgamma treated RAW264.7 cell lysate and not in untreated RAW264.7 cell lysate.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1