06-1064
Anti-ITK/EMT/TSK Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinônimo(s):
IL2-inducible T-cell kinase, Kinase EMT, T-cell-specific kinase, Tyrosine-protein kinase Lyk, homolog of mouse T-cell itk/tsk, tyrosine-protein kinase ITK/TSK
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
purificado por
affinity chromatography
reatividade de espécies
human
técnica(s)
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... ITK(3702)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Signaling
Inflammation & Immunology
Immunological Signaling
Qualidade
Western Blotting Analysis: A 1:500 dilution of this antibody detected ITK/EMT/TSK in 10 µg of Jurkat cell lysate.
Descrição-alvo
Ligação
forma física
Armazenamento e estabilidade
Note: Variability in freezer temperatures below -20°C may cause glycerol-containing solutions to become frozen during storage.
Nota de análise
Jurkat cell lysates
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2