06-1049
Anti-Axin-1 Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinônimo(s):
Axin-1, Axis inhibition protein 1, hAxin
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
purificado por
affinity chromatography
reatividade de espécies
mouse, human
técnica(s)
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
mouse ... Axin1(12005)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Immunohistochemistry Analysis: 1:1,000 dilution from a representative lot detected Axin-1 in human kidney and human skin tissues.
Qualidade
Western Blot Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected Axin-1 on 10 µg of HEK293 cell lysate.
Descrição-alvo
Outras notas
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1