05-852
Anti-M-Cadherin Antibody, clone 12G4
clone 12G4, Upstate®, from mouse
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
12G4, monoclonal
reatividade de espécies
mouse
fabricante/nome comercial
Upstate®
técnica(s)
ELISA: suitable
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
mouse ... Cdh15(12555)
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Cell Structure
Adhesion (CAMs)
Qualidade
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade