Documentos Principais
05-733
Sigma-Aldrich
Anti-SETA/CIN85/Ruk/SH3KBPI Antibody, clone 84
clone 84, Upstate®, from mouse
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
84, monoclonal
reatividade de espécies
rat, mouse, human
fabricante/nome comercial
Upstate®
técnica(s)
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... SH3KBP1(30011)
Especificidade
SETA
Imunogênio
6His and HA tagged fusion protein corresponding to full length rat SETA
Aplicação
Detect SETA/CIN85/Ruk/SH3KBPI using this Anti-SETA/CIN85/Ruk/SH3KBPI Antibody, clone 84 validated for use in IP, WB & IC.
Qualidade
routinely evaluated by immunoblot on RIPA lysates from NG108-15 cells
Descrição-alvo
85kDa
forma física
Format: Purified
Informações legais
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Visite a Biblioteca de Documentos
CIN85 associates with endosomal membrane and binds phosphatidic acid.
Jing Zhang, Xiudan Zheng, Xiao Yang, Kan Liao, Jing Zhang, Xiudan Zheng, Xiao Yang, Kan Liao
Cell research null
B Chen et al.
The Journal of biological chemistry, 275(25), 19275-19281 (2000-06-20)
Expression of the src homology 3 (SH3) domain-containing expressed in tumorigenic astrocytes (SETA) gene is associated with the tumorigenic state in astrocytes. SETA encodes a variety of adapter proteins containing either one or two SH3 domains, as suggested by the
Susan Finniss et al.
Biochemical and biophysical research communications, 325(1), 174-182 (2004-11-04)
SETA/CIN85/Ruk is a multifunctional adaptor protein involved in signal transduction and attenuation downstream of receptor tyrosine kinases. It has a modular structure, and various isoforms that combine different protein-protein interaction domains have been proposed based on cDNA analysis. As a