Documentos Principais
05-631
Sigma-Aldrich
Anti-IKKγ Antibody
Upstate®, from mouse
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
monoclonal
reatividade de espécies
mouse, human
fabricante/nome comercial
Upstate®
técnica(s)
western blot: suitable
Isotipo
IgG
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... IKBKG(8517)
Descrição geral
IKKγ/IKK3 is also known as NEMO, FIP-3 and IKKAP-1
Especificidade
IKKγ/IKK3
Imunogênio
His-tagged, full-length human IKKgamma/IKK3
Aplicação
Anti-IKKγ Antibody is an antibody against IKKγ for use in WB.
Research Category
Signaling
Research Sub Category
Immunological Signaling
Qualidade
routinely evaluated by immunoblot on RIPA lysates from Jurkat cells
Descrição-alvo
48kDa
forma física
Format: Purified
PBS, pH 7.4, containing 0.05% sodium azide
Protein G Chromatography
Armazenamento e estabilidade
2 years at -20°C
Nota de análise
Control
Positive Antigen Control: Catalog #12-303, Jurkat cell lysate.
Informações legais
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Exoneração de responsabilidade
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Visite a Biblioteca de Documentos
Sandeep Rana et al.
Chemical biology & drug design, 96(2), 773-784 (2020-04-03)
The release of an active drug from the prodrug generates a pro-fragment that typically has no biological activity and could result in adverse effects. By combining two drugs, wherein each drug acts as a pro-fragment of the other drug will
Oncoprotein Suppression of Tumor Necrosis Factor-induced NF{kappa}B Activation Is Independent of Raf-controlled Pathways
Hanson, J. L., et al
The Journal of Biological Chemistry, 278, 34910-34917 (2003)